Learn More
Éthoxyde de germanium(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.40€ - 639.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14165-55-0 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00015121 |
Synonyme | Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014679.03 |
1 g |
52.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014679.06 |
5 g |
153.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014679.14 |
25 g |
639.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14165-55-0 | |
MFCD00015121 | |
Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane |
Spécification
Germanium(IV) ethoxide | |
-72°C | |
1.14 g/mL | |
49°C (121°F) | |
Ge(OC2H5)4 | |
MFCD00015121 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in anhydrous alcohol and benzene; Hydrolyzes in water | |
97% |
14165-55-0 | |
Incolore | |
185.5°C | |
Alcohol-like | |
1.407 | |
UN1993 | |
Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane | |
252.84 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311+H331-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-007-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only