Learn More
Lingot de germanium, raffiné, type N 95 % min., 99,9999 % (base métallique, type N 95 % min.), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381248
Click to view available options
Quantité:
24 g
120 g
Forme : Résistivité électrique : 40 ohm-cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium
Couleur Argent
Forme physique Lingot, zone affinée, type N à 95 % minimum
Quantité 24 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis, 95% N type minimum)
Odeur Odorless
Aspect Silver-colored ingot