Learn More
Dioxyde de germanium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), qualité électronique, Thermo Scientific Chemicals
118.59€ - 1598.96€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-53-8 |
---|---|
Formule moléculaire | GeO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.59 |
Numéro MDL | MFCD00011030 |
Clé InChI | YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 |
CID PubChem | 14796 |
Nom IUPAC | dioxogermane |
SMILES | O=[Ge]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10635452
|
Thermo Scientific Acros
190000100 |
10 g | Flacon en verre |
118.59€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10198043
|
Thermo Scientific Acros
190000500 |
50 g | Flacon en verre |
463.31€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498428
|
Thermo Scientific Acros
190002500 |
250 g | Flacon en verre |
1598.96€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
1310-53-8 | |
104.59 | |
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N | |
14796 | |
O=[Ge]=O |
GeO2 | |
MFCD00011030 | |
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 | |
dioxogermane |
Spécification
Germanium dioxide | |
1310-53-8 | |
Poudre | |
GeO2 | |
MFCD00011030 | |
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 | |
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N | |
dioxogermane | |
14796 | |
99.999% | |
6.2300g/mL |
1115.0°C | |
Blanc | |
99.999% | |
GeO2 | |
15,4443 | |
Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies | |
O=[Ge]=O | |
104.59 | |
104.59 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection du visage.
Laver le visage, les mains et toute peau exposée soigneusement après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’ING
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-180-8
- Germanium dioxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.