Learn More
CONTROLEUR DE PRESSION MIVAC
Pour une utilisation avec les concentrateurs centrifuges
Marque:  Genevac MPC00000X00
Code produit. 12614526
  • 4592.72€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Gamme de concentrateurs centrifuges capables d’éliminer l’eau et les solvants organiques dans divers formats d’échantillons. Le miVac est compatible avec un rotor à oscillation pour microplaques et des rotors à disques pour tubes et flacons. Choix de pompes à vide moyennes ou élevées et système d’ADN dédié avec pompe intégrée. Grande simplicité d’utilisation, permettant de concentrer vos échantillons en toute sécurité ou de les faire sécher entièrement. Surveillance aisée de la durée et de la température sur le grand écran transparent. Configuration facile des paramètres à l’aide du kit et du cadran de sélection. Pour améliorer les performances, des modes spéciaux intégrés pour travailler avec l’eau et les alcools optimisent le temps de concentration. La concentration est plus rapide qu’avec les autres systèmes de sa catégorie grâce à ces fonctions avancées, ainsi qu’à la pompe à vide à déplacement élevé et aux rotors uniques en aluminium solide. Avec une grande variété de rotors disponibles, les évaporateurs miVac sont adaptés à de nombreuses tâches différentes, telles que le séchage ou la concentration dans des microtubes à centrifuger, une centrifugeuse conique ou d’autres tubes en plastique, des flacons en verre et des microplaques à puits profonds ou peu profonds. La conception simple et robuste garantit des années de service fiable même en cas d’une utilisation intensive, par exemple dans l’enseignement ou dans les laboratoires à utilisateurs multiples. Les commandes intuitives permettent aux utilisateurs inexpérimentés d’obtenir des résultats de première classe dès la première fois avec la plupart des échantillons, tout en proposant une programmation plus sophistiquée pour les travailleurs expérimentés. En cours d’utilisation, les concentrateurs miVac sont extrêmement silencieux et les résultats typiques avec de l’eau montrent que les systèmes miVac sont plus rapides que les machines comparables. Les performances peuvent être améliorées grâce à l’utilisation du condenseur réfrigéré miVac SpeedTrap.
Spécification
Spécification
Affichage de commande de la pression et du vide
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
CONTROLEUR DE PRESSION MIVAC > Type de produit :Unité d’affichage de commande de la pression et du vide