Learn More
Norme de viscosité à usage général ; certification UKAS ISO/IEC17025 et ISO 17034, viscosité 15406 mPa.s (25°C), Paragon Scientific™
Certifié conforme à la norme ASTM D2162. Double certification conforme aux normes internationales BS EN ISO / IEC 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS pour garantir la plus faible incertitude de mesure, fournissant ainsi des étalons certifiés avec une précision de niveau primaire.
Marque: Paragon Scientific N5100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
- Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
- Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètres automatiques et d'autres équipements de mesure de viscosité
- Viscosité cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) donnée à toutes les températures
- Boîte standard, taille500 ml
- Traçabilité totale selon les normes nationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Emballage de sécurité inviolable
- Durée de conservation 2 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.