Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant numérique série T100
Unité de contrôle thermostatique numérique et cuve en acier inoxydable pour des applications simples nécessitant un contrôle précis de la température.
1215.00€ - 1505.20€
Spécification
Affichage | LED à 4 chiffres |
---|---|
Matériau | Plastique |
Préréglages de la température | 3 |
Résolution de la température | ±0,1°C |
Stabilité de la température | ±0,05°C |
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12737809
|
Grant Instruments™
T100-P12 |
325 x 280 x 155 mm | 12 L | ||||||
12747809
|
Grant Instruments™
T100-P18 |
510 x 290 x 155 mm | 18 L | ||||||
12727809
|
Grant Instruments™
T100-P5 |
240 x 160 x 155 mm | 5 L | ||||||
Description
- Stabilité ± 0,05°C.
- Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
- Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Alarme visuelle
Spécification
LED à 4 chiffres | |
3 | |
±0,05°C | |
120/230 V |
Plastique | |
±0,1°C | |
0,1°C |