Learn More
Gomme gellane, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Description
Gellan Gum is an agar substitute and gelling agent, and useful in a wide variety of immobilization matricies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Gellan Gum est un substitut de gélose et un agent gélifiant. Il est utilisé dans l’industrie alimentaire comme agent anti-sédimentation, épaississant ou stabilisateur. Également utilisé dans les industries cosmétiques en raison de sa propriété gélifiante spéciale. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques et dans l’ingénierie tissulaire. Il est utilisé comme substitut de la gélose dans les milieux leptospiriques. Également utile dans une grande variété de matrices d’immobilisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Gellan Gum est un substitut de gélose et un agent gélifiant. Il est utilisé dans l’industrie alimentaire comme agent anti-sédimentation, épaississant ou stabilisateur. Également utilisé dans les industries cosmétiques en raison de sa propriété gélifiante spéciale. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques et dans l’ingénierie tissulaire. Il est utilisé comme substitut de la gélose dans les milieux leptospiriques. Également utile dans une grande variété de matrices d’immobilisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gellan Gum |
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 kg |
Merck Index | 14,4383 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Forme physique | Poudre |