Learn More
Cytiva Film GelBond PAG
Le film pour gel Cytiva™ GelBond PAG est un milieu homogène haute densité.
Marque: Cytiva 80112933
306.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le film Cytiva™ GelBond est un film polyester transparent et flexible conçu pour prendre en charge les gels d’agarose. Les gels coulés sur le film GelBond restent fixés au film de manière permanente pour l’électrophorèse ou l’immunodiffusion, ainsi que pour toutes les procédures de fixation, de coloration, de décoloration et de séchage ultérieures.
- Le film GelBond est en polyester fin (0,2 mm). Boîte de 50 films, 124 x 258 mm.
- Milieu homogène haute densité
Chaque film a un côté hydrophile et un côté hydrophobe. Le gel doit être coulé du côté hydrophile (le côté sur lequel une gouttelette d’eau se propage).
Spécification
Incolore | |
Solide | |
50/boîte | |
94 mm | |
84 mm |
Film pour gel | |
Gels d’agarose | |
3,7 in | |
3,3 in |