Learn More
Gélatine, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La gélatine dérivée de la peau de porc est une poudre créée à partir de la digestion acide du collagène et est également connue sous le nom de gélatine de type A.
•Elle comprend un mélange hétérogène de protéines solubles dans l’eau de masses moléculaires moyennes élevées, y compris la glycine, la proline et l’hydroxyproline
Applications
• La gélatine a été utilisée dans la culture cellulaire de revêtement in vitro pour améliorer l’adhérence des lignées cellulaires • Elle est ajoutée aux réactions de PCR afin de stabiliser l’ADN polymérase Taq
•Elle peut être utilisée comme réactif de blocage dans plusieurs techniques biologiques, notamment le transfert Western, l’ELISA et l’immunochimie
•Elle peut être appliquée dans des dosages de microencapsulation pour permettre la libération de biomolécules actives, car il s’agit d’un polymère biocompatible
•Elle est utilisée comme composant du milieu pour la différenciation des espèces en bactériologie et en autoradiographie en microscopie optique
• Elle a été utilisée dans la génération d’échafaudages pour les essais d’ingénierie tissulaire
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gelatin |
Couleur | Beige à jaune |
pH | 3.8 to 7.6 (1% soln., about 55°C) (PHEUR) |
Perte à la dessiccation | 13% max. (105°C) |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 2.5 kg |
Merck Index | 15, 4415 |
Qualité | Analyse |
Forme physique | Poudre cristalline |
RUO – Research Use Only