Learn More
Cytiva Filtre en microfibre de verre Whatman™ de grade 934-AH™ RTU
Permet le passage rapide de très grands volumes d’échantillons sans blocage pour le prélèvement de solides en suspension dans les eaux potable, naturelles et industrielles
Marque: Cytiva 9907-090
161.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Permet le passage rapide de très grands volumes d’échantillons sans blocage pour le prélèvement de solides en suspension dans les eaux potables, naturelles et industrielles
- Filtre borosilicaté pré-lavé et pré-pesé, sans liant, de haute pureté
- Rétention des particules fines à des débits élevés
- Chaque filtre pré-traité est fourni dans un bac en aluminium, avec un poids de filtre clairement noté
- Disponible dans une large gamme de tailles : au format de cercle et de feuille
- Capacité de charge élevée : capable de traiter des flux très troubles
- Faibles pertes de fibres
- Description : Chargement rapide et élevé
- Surface : Lisse
- Porosité/Gurley (sec/300 mls/sq. po) : 11
- Comptage des saletés Tappi (ppm) : 0,5
- Éclatement à l’état humide (pouces/eau) : 17
- Épaisseur type (Glc mum) : 435
- Poids de base (g/m2) : 64
Spécification
64 g/m2 | |
Microfibre de verre | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
47 s/100 g | |
Lisse | |
Filtre | |
90 mm |
Nos papiers filtres en microfibre de verre Whatman de grade 934-AH RTU ont été pré-lavés, séchés (ou enflammés), refroidis, desséchés et pesés, ce qui élimine les étapes de prétraitement qui sont autrement exigées par la partie 2540 de la méthode standard de laboratoire de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (US EPA) | |
prêts à l’emploi | |
1,5 μm | |
934-AH RTU | |
435 μm | |
341 ml/min |