Learn More
Biochrom Cuve en quartz à micro-volume 10 mm
Cellule en quartz de 10 mm avec volume utile de 40 μl et hauteur réduite.
Marque:  Biochrom 80-2076-38
Code produit. 10427294
  • 872.00€ / 50µL
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cuve en quartz 10 mm
  • Volume utile de 40 μl, hauteur réduite
  • Pour une utilisation avec Ultrospec 2100 pro
  • Nécessite support de cellule cylindrique 80-2106-10
Spécification
Spécification
40 μl
10 mm
Ultrospec 2100 Pro
Spectrophotometric Measurements
12 mm
Quartz
190 to 1100 nm
12 mm
Carré ou rectangulaire