Learn More
BULB TUNGS HAL 20W 12V
Marque:  Life Science products Cytiva 80202294
BULB TUNGS HAL 20W 12V
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.00700kg
Code produit. 11510904