Learn More
Cytiva Unité de transfert demi-sèche TE77 PWR
Le TE77 PWR offre la commodité d’une alimentation intégrée et une fonction d’arrêt automatique unique. Le transfert s’arrête lorsque le tampon est épuisé, ce qui empêche la surchauffe.
Marque: Cytiva 11-0013-42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Testé pour une utilisation avec les réactifs de transfert Western ECL Amersham
- Alimentation électrique intégrée
- Utilise un tampon minimal - seulement assez pour saturer les papiers et les membranes de transfert
- Les électrodes de platine-titane et d’acier inox perforées de longue durée permettent des transferts uniformes et exempts de contamination
- Utiliser un courant et une tension faibles pour les transferts
Spécification
Dispositifs de transfert semi-humide ECL™ Amersham™ | |
Unité de transfert demi-sèche TE77 PWR |