Learn More
Cytiva Unité de transfert TE62
Transfère efficacement les protéines, l’ADN ou l’ARN à partir de quatre gels d’agarose ou de polyacrylamide standard jusqu’à une taille de 15 x 21 cm ou à partir de 16 mini-gels
Marque: Cytiva TE62
Includes: Couvercle de sécurité avec câbles d’alimentation ; 4 cassettes de gel ; 8 éponges en mousse, 3 mm d’épaisseur ; 4 éponges en mousse, 6 mm d’épaisseur ; 25 feuilles de papier transfert. Cassettes de gel de rechange, panneaux d’électrodes et éponges en mousse disponibles.
Requires : Bloc d’alimentation, non inclus
Description
- Les cassettes à charnière, moulées en polyéthersulfone résistant et rempli de verre pour une durabilité élevée, assurent une pression égale sur le gel
- Les cassettes se chargent facilement, avec contact uniforme entre le gel et la membrane de transfert
- L’échangeur de chaleur intégré sert de système de refroidissement par tampon
- Des panneaux d’électrodes sûrs et robustes se verrouillent automatiquement en place
- Un fil de platine vertical à espacement égal sur le panneau et un espacement de 10 cm entre les panneaux favorisent un transfert efficace
Spécification
Noir, gris | |
Couvercle de sécurité avec câbles d’alimentation ; 4 cassettes de gel ; 8 éponges en mousse, 3 mm d’épaisseur ; 4 éponges en mousse, 6 mm d’épaisseur ; 25 feuilles de papier transfert | |
4°C à 40°C | |
28 cm | |
16,5 cm |
Système de transfert | |
39,2°F à 104°F | |
11,02 in | |
6,49 in | |
200 w |