Learn More
Cytiva Unité de transfert à mini cuve TE22
Effectue des transferts de protéines et acides nucléiques pour les transferts Western, Southern et Northern en moins d’une heure
Marque: Cytiva TE22
Includes: Quatre cassettes de gel ; Huit éponges en mousse, d’épaisseur 3 mm ; Quatre éponges en mousse, d’épaisseur 6 mm ; et 25 feuilles de papier de transfert
Description
- Transfère quatre mini gels jusqu’à 9 × 10 cm dans environ 1 L de tampon
- L’échangeur de chaleur intégré recouvert d’oxyde d’aluminium dissipe la chaleur générée par l’électrotransfert à cuve ; Augmentation de température typique : ≤ 5°C
- 80 cm de fil constitué de sept brins parallèles sur chaque panneau d’électrode fournissent un champ électrique uniforme
- Les cassettes à charnière avec code couleur permettent une configuration rapide des transferts
- Panneau d’électrode, éponges et cassettes de gel de rechange disponibles séparément
Spécification
EN61010-1, CE 73/23/EEC (directive LV) | |
Quatre cassettes de gel, huit éponges en mousse de 3 mm d’épaisseur, quatre éponges en mousse de 6 mm d’épaisseur et 25 feuilles de papier de transfert, cuve Transphor | |
33,81 oz. | |
5,5 po | |
6,5 po | |
100 V | |
500 mA |
Unité de transfert à mini cuve TE 22 | |
Transfère quatre mini-gels jusqu’à 9 x 10 cm | |
1 000 ml | |
14 cm | |
16,5 cm | |
50 w |