Learn More
Cytiva Adaptateurs de centrifugation pour colonnes à gravité
Nettoyage pratique et rapide avec une reproductibilité élevée et un haut débit possible grâce à l’exécution de plusieurs échantillons en parallèle, une grande capacité de dessalage, l’utilisation du protocole de centrifugation avec toutes les colonnes à gravité.
15.00€ - 19.00€
Spécification
Description | Nettoyage pratique et rapide avec une reproductibilité élevée et un haut débit possible grâce à l’exécution de plusieurs échantillons en parallèle, une grande capacité de dessalage, l’utilisation du protocole de centrifugation avec toutes les colonnes à gravité. |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 10/boîte |
Type | Adaptateur de centrifugation PD-10 |
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11717829
|
Cytiva
28-9232-45 |
Adaptateur de centrifugation PD-10 | Nettoyage pratique et rapide offrant une reproductibilité élevée pour un haut débit en exécutant plusieurs échantillons dans la colonne de dessalage PD-10 pour la centrifugation |
19.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11707829
|
Cytiva
28-9232-44 |
Adaptateur MidiSpin | Nettoyage pratique et rapide offrant une reproductibilité élevée pour un haut débit en exécutant plusieurs échantillons dans la colonne PD MidiTrap G-25 pour la centrifugation |
19.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11797819
|
Cytiva
28-9232-43 |
Adaptateur MiniSpin | Nettoyage pratique et rapide offrant une reproductibilité élevée pour un haut débit en exécutant plusieurs échantillons dans la colonne PD MiniTrap G-25 pour la centrifugation |
15.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Adaptateurs pratiques, permettant la rotation de toutes les colonnes à gravité.
Spécification
Nettoyage pratique et rapide avec une reproductibilité élevée et un haut débit possible grâce à l’exécution de plusieurs échantillons en parallèle, une grande capacité de dessalage, l’utilisation du protocole de centrifugation avec toutes les colonnes à gravité. | |
PP | |
10/boîte | |
Adaptateur de centrifugation PD-10 |