Learn More
Cytiva Milieux de chromatographie SOURCE™ 30Q
Échangeur d’anions polymères fort, conçu pour la purification intermédiaire et le polissage à grande échelle de protéines, de peptides et d’oligonucléotides
Marque: Cytiva 17-1275-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matrice de polymères rigides en polystyrène/divinyle/benzène de taille unique 30 μm, modifiée par des groupes échangeurs d’anions forts d’ammonium quaternaire (Q)
- Faible contre-pression et débits élevés pour une productivité élevée
- Grande stabilité chimique pour une large gamme de conditions de fonctionnement
Spécification
Tous les tampons échangeurs d’ions courants | |
50 ml | |
100 mm | |
Ammonium quaternaire | |
2 à 12 | |
PS / divinylbenzène | |
Purification et polissage à grande échelle |
Milieux de chromatographie source 30Q | |
3,93 in | |
2000°cm/h | |
145 psi | |
30 mu;m | |
4° à 30°C | |
15Q Chromatography Media |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SOURCE 30Q, 50 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol