Learn More
Cytiva Unité de gel vertical double refroidissement standard SE600 et 660 Ruby
Effectuer une dénaturation et une électrophorèse 2D sur polyacrylamide native et électrophorèse sur gel d’acide nucléique et agarose
Marque: Cytiva 80647957
Description
Les unités assurent une chaleur uniforme dans les gels car, premièrement, les gels sont complètement immergés dans le tampon inférieur pour un transfert de chaleur uniforme et, deuxièmement, un agitateur magnétique standard fait circuler le tampon autour de l’échangeur de chaleur à suspension verticale pour maintenir une température de tampon inférieure homogène. La conception ergonomique comprend deux poignées latérales intégrées, ce qui facilite le transport et la manipulation.
- Effectuer une dénaturation et une électrophorèse 2D sur polyacrylamide native et électrophorèse sur gel d’acide nucléique et agarose
- Maintenez la température entre 1 et 45°C avec l’échangeur de chaleur intégré pour des cycles plus rapides sans sacrifier la qualité
- Exécutez deux gels simultanément ou utilisez quatre gels à l’aide de plaques de séparation accessoires
- Coulez des gels simples ou multiples dans le support de coulage à deux positions ou dans les supports de coulage accessoires pour quatre ou dix gels
- Effectuez des séparations de seconde dimension à l’aide de deux bandes IPG de 7 cm côte à côte, ce qui permet des séparations de seconde dimension de huit secondes à la fois
- Couler et faire fonctionner des mini gels larges à l’aide de plaques en verre de 8 cm et de pinces
- Exécutez jusqu’à quatre gels (jusqu’à 112 échantillons) en un seul cycle
- Les plaques de séparation convertissent les sandwiches à gel unique en sandwiches à deux gels, qui scellent et s’adaptent dans le support de coulage exactement comme des gels uniques
Si des gels de plus de 16 cm sont requis, le SE660 traite des gels jusqu’à 24 cm. À l’exception de la longueur du gel, le SE660 présente des caractéristiques identiques à celles du SE600 Ruby.
Spécification
CE | |
3 kits de plaques en verre, 4 ensembles de pinces 16 cm, 6 cames, support de coulage pour deux gels avec base de mise à niveau et niveau, cuve tampon, gabarit d’alignement des espaceurs, outil de séparation de plaques, deux peignes à 15 puits et deux kits d’espaceurs d’épaisseur 1,5 mm | |
4 500 ml | |
8,6 kg | |
<50 w |
Plaque 18 x 16 cm | |
1 | |
19 lb | |
1 000 VDC | |
<500 mA |