Learn More
Cytiva Mini unité verticale SE250 pour deux gels en plaque, complète
Mini unité verticale SE250 pour deux gels en plaque
Marque: Cytiva SE250-10A-.75
Includes: Unité de base, 10 plaques en verre, 2 plaques d’oxyde d’aluminium entaillées, calque avec positionnement des puits, support deux gels SE 245, 2 peignes à 10 puits d’épaisseur 0,75 mm chacun et kit d’espaceurs d’épaisseur 0,75 mm.
Description
- Mini unité d’électrophorèse verticale Premium, multi-options
- Choisissez le modèle SE250 pour ses résultats rapides sur mini gel 10 x 8 cm
- Utilisez deux gels à la fois dans une seule unité, et grâce au système réfrigérant efficace, obtenez des couloirs de migration d’échantillon parallèles non croches (absence de “ smiling ”)
- Assemblez rapidement et facilement des sandwichs de gel et des unités d’électrophorèse à l’aide d’espaceurs en T et de pinces spécialement conçues avec ressorts intégrés
- Utilisez simultanément jusqu’à quatre gels à l’aide d’une variété de supports de coulage ou utilisez des gels précoulés d’autres fabricants
- Faites confiance au système de verrouillage du couvercle de sécurité qui permet d’éviter tout contact accidentel avec l’opérateur
Spécification
Le produit répond aux directives et normes applicables lorsqu’il est utilisé dans les conditions spécifiées dans le manuel d’utilisation. Le produit doit également être utilisé dans l’état dans lequel il a été livré par Cytiva et être connecté uniquement à du matériel Cytiva marqué CE. | |
Mini unité d’électrophorèse verticale | |
Unité de base, 10 plaques en verre, 2 plaques d’oxyde d’aluminium entaillées, calque avec positionnement des puits, support de coulage pour deux gels SE 245, 2 peignes à 10 puits de 0,75 mm d’épaisseur et kit d’espaceurs de 0,75 mm d’épaisseur. | |
<12 W |
1 à 2 h | |
< 0,8 | |
500 V |