Learn More
Cytiva Plaques MultiTrap™ Protéine A HP
Pour la purification à petite échelle d’anticorps ou l’enrichissement de protéines d’intérêt par capture d’anticorps dans des plaques de filtration à 96 puits
Marque: Cytiva 28-9031-33
Requires : Quatre plaques de filtration à 96 puits HP MultiTrap Protéine A préemballées et instructions
Description
- Format flexible, avec protocoles pour les méthodes classiques d’élution et de réticulation
- Formatés pour l’élution pour les flux de travail d’électrophorèse et d’analyse LC-MS
- La cinétique de liaison rapide et la haute capacité offrent un rendement élevé
- Pré-conditionnées avec le milieu haute performance Protéine A Sepharose™ pour le couplage des anticorps des sous-classes d’IgG
- Peuvent être utilisées avec la centrifugation ou sous vide, manuellement ou dans des systèmes robotiques automatisés
- Extrapolation aisée grâce aux colonnes pré-conditionnées HiTrap™ Protéine A HP
- Matrice : Agarose hautement réticulée, 6 %
- Capacité de liaison : environ 20 mg d’IgG humaine/ml de milieu
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Stabilité au pH : 3 à 9 (long terme) ; 2 à 9 (court terme)
- Volume des puits : 800 μL
- Vitesse de centrifugation : 700 x G
- Pression du vide : -0,5 bars (max.)
Spécification
Milieu d’IgG humaine à 20 mg/ml | |
70 à 130 μl | |
2°C à 8°C, 20 % d’éthanol |
Centrifugation, sous vide | |
Pour le vide, la centrifugation, manuellement ou avec des systèmes robotiques | |
4 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- protein A HP multitrap
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol