Learn More
Cytiva PD MidiTrap™ G-10
Nettoyage des échantillons biologiques, tels que les peptides, les petites protéines et les oligosaccharides. PD MidiTrap™ G-10 Cytiva Life Sciences™ offre un dessalage rapide et une élimination efficace des contaminants tels que les sels, les colorants et le marquage radioactif.
Marque: Cytiva 28-9180-11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonnes à gravité pré-conditionnées et à usage unique pour échange de tampon et purification d’échantillons biologiques, par exemple de peptides, de petites protéines et d’oligosaccharides
- Volume du lit : 5.3mL
- Dimensions du lit : 13 x 40 mm
- Volume échantillon : 400 à 1000 μl
- Matrice : dextrane réticulée
- Granulométrie humide : 55 à 165 μm
- Granulométrie à sec : 40 à 120 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 13
- Dia. int. de colonne : 13 mm
- Matériau de la colonne : polypropylène
- Matériau de support de lit : polyéthylène
Spécification
1M Acetate, pH 6, 0.1M NaOH, 70 % d’éthanol ou 6M de chlorhydrate de guanidine | |
5.3mL | |
13 mm | |
1,5 in | |
24 à 49°cm/h | |
Polyéthylène | |
40 à 120°mu;m sous forme sèche, 55 à 165°mu;m sous forme humide | |
4° à 30°C | |
Échange de tampon et purification d’échantillons biologiques, par exemple de peptides, de petites protéines et d’oligosaccharides |
Colonne à gravité PD MidiTrap G-10 | |
0,51 in | |
Pièce | |
40 mm | |
Instructions | |
2 à 13 | |
Dextrane réticulé | |
Gravity Column |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ||Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol