Learn More
Cytiva Kit d’extraction d’ADN génomique Nucleon™ BACC1
Les kits d'extraction d'ADN Nucelon BACC utilisent une résine Nucleon pour lier les protéines afin de garantir des rendements élevés de l'ADN génomique de grande qualité et à poids moléculaire élevé en une heure seulement
Marque: Cytiva RPN8501
Includes: Réactifs A et B, perchlorate de sodium 5,0M et résines Nucleon
Description
- Protocole sans phénol réalisé en à peine 30 minutes
- Le protocole à faible cisaillement offre des récupérations optimales d'ADN de poids moléculaire élevé
- Pour 50 préparations de 1 ml de sang total ou de cellules de culture (1 à 3 x 106 cellules/ml)
- Disponibles dans différents formats/tailles de réaction (voir 45-000-956 et 45-000-960)
Spécification
le système illustra Nucleon BACC permet une extraction rapide de l'ADN de poids moléculaire élevé provenant de sang total et de cellules de culture. | |
Extraction rapide de l’ADN génomique de poids moléculaire élevé de grande qualité à partir de cultures cellulaires et de sang. | |
illustra Nucleon BACC1 | |
< 12 μg ADN/mg de tissu |
Sang, Cultures cellulaires | |
Réactifs A et B, perchlorate de sodium 5 M et résines Nucleon™ | |
25 kits |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .