Learn More
Cytiva Système d’électrophorèse verticale miniVE
Effectue l’électrophorèse et l’électrotransfert 1-D et 2-D dans une seule unité compacte
Marque: Cytiva 80-6418-77
Includes: Trois plaques en verre rectangulaires, trois plaques entaillées, deux modules de gel, couvercle, chambre pour tampon inférieure, deux peignes à 10 puits d’épaisseur 1 mm et kit d’espaceurs d’épaisseur 1 mm.
Description
- Effectue deux séparations de seconde dimension à l’aide de bandes IPG de 7 cm en 1,5 h
- Utilise deux mini gels ou quatre mini transferts à la fois, en utilisant des cassettes de gel 10 × 10,5 cm pour augmenter les distances de séparation
- Effectue un transfert semi-humide en 45 min avec seulement 300 ml de tampon
- Coule, met sous tension et transfère des mini gels grâce à quatre composants rationalisés : module de gel, module de transfert, chambre pour tampon inférieure et couvercle de sécurité
- Modulaire
- Une température de gel uniforme est maintenue grâce à la chambre pour tampon inférieure de type cuve
- La cuve pleine stabilise la température de sorte que les couloirs de migration soient bien rectilignes et les bandes plates
- Le module de transfert accepte deux piles de gel/membrane simultanément
- La chambre pour tampon inférieure est conçue pour accueillir deux modules de transfert, ce qui permet de transférer quatre gels à la fois
- Le module de gel est simultanément un support de coulage et une chambre pour tampon supérieure avec pinces intégrées
- Assemblez un sandwich de gel constitué de plaques et espaceurs, fixez-le à la chambre pour tampon supérieure, puis basculez le joint d’étanchéité et coulez le gel
- Après polymérisation, enlevez le joint inférieur et déposez l’ensemble dans la cuve, pour migration
- Accepte des cassettes de gel jusqu’à 10 × 10,5 cm (l × H), ce qui augmente la longueur de séparation de plus de 30 % par rapport aux gels classiques 10 × 8 cm
- Compatible avec les plaques en verre, peignes et espaceurs des mini unités verticales SE260
- Pour les gels à gradient, les mini supports de coulage de gel verticaux peuvent exploiter jusqu’à quatre gels identiques en même temps
- Alimentation EPS 301
- 300V, 400 mA
- 600 VCA (électrophorèse)
- Pour des transferts plus rapides, utilisez une EPS 2A200
- Température de fonctionnement : 5° à 75°C
- Volume de la cuve : 1,7 L si un seul module est en place et 1,2 L pour deux modules en place
Informations sur la commande
Poids : 1,15kg (2,53 lb)
Spécification
EN61010-1, CE 73/23/EEC (directive LV) | |
Système d’électrophorèse verticale | |
3 plaques de verre rectangulaires (10 x 10,5), 3 plaques entaillées, 2 modules de gel (8 x 9,5), couvercle, chambre de tampon inférieure, 2 peignes à 10 puits de 1 mm d’épaisseur et jeux d’espaceurs de 1 mm d’épaisseur | |
1 à 2 |