Learn More
Cytiva Bandelettes d’application d’échantillons Immobiline™
Offrent des performances de gel améliorées grâce à des gradients plus rapides et plus stables, à moins d’artefacts et à des dosages zymogrammes plus faciles
Marque: Cytiva 18-1002-74
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec des échantillons SDS et d’immobiline
- Bandelette d’applicateur en silicone avec orifices d’échantillonnage pour charger des échantillons sur des gels de focalisation isoélectrique (IEF)
Spécification
26 échantillon SDS | |
Bandelettes d’application d’échantillons SDS | |
5 |