Learn More
Cytiva Kit d’isolement d’ARN RNAspin 96
Pour une purification rapide et efficace dans un format à 96 puits
Marque: Cytiva 25-0500-75
Includes: Protocole et quantités suffisantes des éléments suivants pour réaliser la quantité de préparations indiqués : DNase 1, eau exempte de RNase, plaques de liaison, tubes de 1,5 ml, plaques de nettoyage, blocs à puits carrés, plaques d'élution sous vide et tampons
Description
- Traitement parallèle de 96 échantillons par centrifugation ou vide, à haute reproductibilité en moins de 70 minutes
- Peut être utilisé pour isoler l’ARN total des cellules, tissus, bactéries ou levures de culture
- Le traitement par DNase I élimine l’ADN génomique pour un ARN total de grande qualité
- L’ARN isolé est obtenu en qualité (A260/A280 = 1,8-2,2) et en quantité (jusqu’à 100 μg) suffisantes pour plusieurs expériences en aval : transcription inverse quantitative de réaction en chaîne par polymérase (QRT-PCR), extension d’amorce et dosages de protection RNase
- La plaque de lavage intégrée élimine les risques de contamination
- La plaque accessoire pour tissus permet de traiter les échantillons de tissus
- Taille d’échantillon : jusqu’à 30 mg de tissu animal, jusqu’à 2 x 106 cellules pour la culture cellulaire (vide) ; 1 x 107 cellules pour la culture cellulaire (centrifugeuse) ; Volume d’élution : 50 μ-130 μl
Spécification
Kit illustra RNAspin 96 | |
Utilisé pour isoler de manière reproductible (de puits à puits, de plaque à plaque) l'ARN total des cellules de culture, tissus, bactéries ou levures. Peut également être utilisé dans un flux entièrement automatisé avec vide sur les postes de travail de laboratoire ordinaires. Peut être utilisé directement dans des applications en aval | |
4 x 96 préparations | |
1,8 à 2,2 | |
70 Min./4 préparations |
Plaque à 96 puits | |
Protocole et quantités suffisantes des éléments suivants pour réaliser la quantité de préparations indiqués, DNase 1, eau exempte de RNase, plaques de liaison, tubes de 1,5 ml, plaques de nettoyage, blocs à puits carrés, plaques d'élution sous vide et tampons | |
Kit illustra RNAspin 96 | |
10 mg de tissu ; 30 mg de tissu |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: deoxyribose nuclease, thiocyanic acid, ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 27.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.