Learn More
Cytiva Colonnes MicroSpin™ S-300 HR
Purification rapide des produits de PCR (> 100 bp) des amorces non incorporées (< 20-mers) et des nucléotides, dans un volume de 25 à 50 μl par chromatographie sur colonne de centrifugation
Marque: Cytiva 27-5130-01
265.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pratique pour la purification d’ADN plasmide dénaturé alcalin avant le séquençage
- < 4 min. de l’application de l’échantillon à la collecte du produit purifié
- Préconditionnée avec milieu Sephacryl™ S-300 HR pré-équilibré en tampon TE
- Pourcentage de récupération sur échantillon : > 80%
- Testé en dosages de nickase, exonucléase et Rnase simple et double brin
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Purification rapide de produits de PCR (> 100 bp) à partir d’amorces non incorporées (< 20-mers) et de nucléotides dans un volume de 25 à 50 μl à l’aide de la chromatographie avec colonne de centrifugation | |
Colonne | |
À l’unité |