Learn More
Cytiva Colonnes IEX HiScreen™ Q Sepharose™ et SP Sepharose™ Fast Flow
Conçues pour l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
127.00€
Spécification
Tampon | NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 8 M, 70 % d’éthanol |
---|---|
Volume du lit | 4.7mL |
Diamètre (impériale) interne | 0,3 in |
Diamètre (métrique) interne | 7,7mm |
Quantité | 1 x 4,7 ml |
Code produit | Marque | Type de produit | Type de ligand | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Type de ligand | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10201230
|
Cytiva
28-9505-10 |
Colonne HiScreen Q Sepharose FF | Amine quaternaire | 2 à 12 |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10211230
|
Cytiva
28-9505-13 |
Colonne HiScreen SP Sepharose FF | Sulfopropyle | 4 à 13 |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Colonne prête à l’emploi pour une optimisation pratique du développement de procédés et la sélection des paramètres
- Matrice d’agarose fortement réticulée avec une taille moyenne des microbilles de 90 μm
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- La hauteur de lit de 20 cm est atteinte lorsque les colonnes sont connectées en série
- Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
- Dimensions du lit : 7,7 × 100 mm
- Matrice : microbilles d’agarose réticulée à 6°%
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Vitesse d’écoulement max. : 450 cm/h
- Matériau (équipement de colonne et tube de colonne) : PP
- Dia. int.de colonne : 7,7mm
HiScreen Q FF
- Milieux :
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 12
- Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 14
- Type d’échangeur d’ions : échangeur d’anions forts
- Milieux :
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 14
- Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 4 à 13
- Type d’échangeur d’ions : échangeur de cations forts
Spécification
NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 8 M, 70 % d’éthanol | |
0,3 in | |
1 x 4,7 ml | |
100 mm | |
PP | |
45 à 165 mu;m | |
4° à 30°C | |
Optimisation et sélection des paramètres, chromatographie échangeuse d’ions |
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
lt; 450°cm/h | |
1,5 bar | |
Agarose réticulé à 6°% | |
Ion Exchange Column |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.