Learn More
Cytiva ExcelGel 8 à 18 %, tris-acétate, 0,5 mm, gel protéique, 25 puits
Plage de séparation : 15 à 200 kD ; À utiliser avec : Gels Immobiline DryStrip
Marque: Cytiva 80125553
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Trois gels de polyacrylamide homogènes et un gel de polyacrylamide de gradient pour l’électrophorèse horizontale des protéines dénaturées SDS ; conviennent également pour la séparation des acides nucléiques dans la gamme de paires de bases 50-1500
- Les gels homogènes de 7,5, 12,5 et 15 % possèdent 25 puits d’échantillons préformés pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 17 μl pour une application d’échantillonnage rapide et facile
- Le gel gradient utilise des bandes d’application d’échantillonnage (26 échantillons jusqu’à 40 μl, 52 échantillons jusqu’à 20 μl), des morceaux de papier ou des gouttelettes d’échantillons ; recommandé pour une utilisation avec les gels Immobiline DryStrip
- Le gel homogène ExcelGel SDS à 15 % est également conçu pour la séparation des peptides
Spécification
Polyester | |
Gels Immobiline DryStrip | |
0,5 mm | |
PAGE de gradient | |
15 à 200 kDa | |
Chimie analytique et recherche : électrophorèse horizontale de recherche de protéines dénaturées SDS | |
6/boîte | |
20 - 30deg;C | |
4,3 in | |
110 mm | |
9,6 in | |
24,5 cm |
Gels précoulés ExcelGel pour SDS-PAGE | |
8 à 18 % | |
Tris-acétate | |
Protéine | |
25 puits | |
Film de polyester | |
5°% T/3°% C | |
0,019 in | |
4,3 in | |
11 cm | |
9,6 in | |
24,5 cm |
Sécurité et traitement
Mention de danger
Informations supplémentaires
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 90% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 90% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.