Learn More
Cytiva Système de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
Équipement entièrement intégré optimisé pour un débit, une vitesse, une reproductibilité et une capacité de charge protéique élevées.
Marque:  Cytiva 11-0033-64
Code produit. 10005864
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cet instrument est optimisé pour une manipulation aisée des protéines marquées CyDye™ et autres échantillons sensibles à la lumière, et offre un contrôle de la température essentiel pour la reproductibilité des expériences DIGE (électrophorèse sur gel différentielle) 2-D. Plusieurs protocoles peuvent être stockés sur un PC connecté exécutant le logiciel de contrôle Ettan IPGphor 3 et téléchargés instantanément sur l’instrument. Des fonctions de sécurité accrues garantissent des cycles haute tension en toute sécurité avec un contrôle total du démarrage/de l’arrêt à partir du PC.
Unité de focalisation isoélectrique
  • Un grand écran graphique alphanumérique peut accueillir jusqu’à quatre lignes de texte pour une programmation rapide et facile
  • Base céramique en oxyde d’aluminium, couvercle en acrylique et fabrication en polycarbonate et platine sur titane
  • Jusqu’à dix protocoles (de neuf étapes chacun) peuvent être enregistrés, récupérés et facilement modifiés
  • Contrôle de la température de 15°C à 31°C
  • Jusqu’à 12 bandes IPG (7, 11, 13, 18 ou 24 cm) simultanément
Logiciel de contrôle
  • Génération de rapports graphiques professionnels grâce à une interface utilisateur pour la programmation et la modification
  • Création, enregistrement et modification de protocoles, et mise en pause en cours d’exécution pour modification des protocoles en temps réel
  • Possibilité de contrôler jusqu’à quatre unités IEF Ettan IPGphor 3 simultanément, chacune exécutant un ensemble différent de paramètres d’exécution
  • Surveillance à distance par navigateur Web de l’unité de contrôle PC
Unité de focalisation isoélectrique
  • Alimentation CC haute tension intégrée délivrant jusqu’à 10 KV
  • Protection de la lumière pendant l’exécution, compatibilité avec les protéines marquées CyDye et autres colorations sensibles à la lumière
  • Programmation à partir du panneau de contrôle ou du logiciel de contrôle Ettan IPGphor 3
  • Coupure automatique de la tension lorsque le couvercle de sécurité est ouvert
  • Les pièces résistantes aux produits chimiques offrent une stabilité
  • Nombre de gels : 1 à 12
  • Alimentation électrique requise : 1000 V, 50/60 Hz, < 1,5 mA, < 12 W
  • Tension principale : 115/220 VCA
  • Humidité de fonctionnement : 0 à 0,7
  • Dimensions : 9,8 x 5,5 x 18,1 po (25 × 14 × 46 cm)
Logiciel de contrôle
  • Les fichiers journaux stockés des cycles précédents peuvent être ouverts et affichés, et des rapports d’état peuvent être générés accompagnés de rapports d’état d’exécution instantanés sur demande
  • Les fichiers journaux peuvent être exportés, par exemple vers Microsoft Excel
  • Surveillance de la tension, de l’intensité et des volt-heures du cycle
  • Des rapports peuvent être créés, enregistrés, imprimés et exportés
Informations sur la commande
Le logiciel de contrôle Ettan IPGphor 3 est également disponible seul (voir réf. catalogue 45002625).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Application 2D DIGE
Unité de base, câble, logiciel de contrôle Ettan IPGphor 3 et CD didacticiel Ettan IPGphor 3
15°C à 35°C
115/220 VCA 50/60 Hz
<12 W
Système de focalisation isoélectrique
59°F à 95°F
6,8 kg
115/220 VCA
50/60 Hz