Learn More
Cytiva EIA pour la mesure directe des BPFa Biotrak™
À utiliser pour la mesure directe du BPFa dans les lysats cellulaires. Mesure directe des BPFa BioTrak™ Cytiva Life Sciences™ EIA est un nouveau réactif de lyse qui permet de mesurer les BPFa sans avoir besoin d’éliminer les réactifs d’extraction.
Marque: Cytiva RPN226
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Deux plages : 2–512 fmol/puits [acétylation], 50–12 800 fmol/puits [non-acétylation]
- Sensibilité : 14 pg/ml [acétylation], 161 pg/ml [non-acétylation]
- Protocole pour un jour
- Méthode flexible-choix des protocoles de dosage
- Protocole de dosage rapide
- Non radioactif
- Mesures méticuleuses et précises
- Substrat prêt à l’emploi
- Réactifs à code couleur
Spécification
14 pg/ml | |
Microplaque à 96 puits | |
Réactifs d’acétylation, Réactifs de lyse | |
2°C à 8°C |
EIA directe des BPFa Biotrak | |
Immunodosage enzymatique pour la mesure directe des BPFa | |
96 déterminations |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3