Learn More
Cytiva Module de transfert pour système d’électrophorèse verticale miniVE
Effectue l’électrophorèse et l’électrotransfert 1-D et 2-D dans une seule unité compacte
Marque: Cytiva 80-6418-96
Includes: 3 éponges Dacron d’épaisseur 6 mm (0,25 po), 25 feuilles de papier de transfert
Description
- Peut couler, mettre sous tension et transférer des mini gels grâce à quatre composants rationalisés : module de gel, module de transfert, chambre pour tampon inférieure et couvercle de sécurité
- Peut mettre sous tension deux mini gels ou quatre mini transferts à la fois, en utilisant des cassettes de gel 10 × 10,5 cm pour augmenter les distances de séparation
- Effectue un transfert semi-humide en 45 min avec seulement 300 ml de tampon
- Les gels précoulés de divers fabricants peuvent être utilisés
- Effectue deux séparations de seconde dimension à l’aide de bandes IPG de 7 cm en 1,5 h
- Alimentation 15 W par module de transfert
- Température de fonctionnement entre 5° et 75°C
Spécification
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Module de transfert | |
41 °F à 167 °F | |
4,1 po | |
3,93 po | |
15 w |
Système d’électrophorèse verticale miniVE™ | |
3 éponges Dacron de 6 mm (0,25 po d’épaisseur), 25 feuilles de papier de transfert, fournies avec le module de transfert | |
5°C à 75°C | |
10,5 cm | |
10 cm |