Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™ -XL
À utiliser pour des rapports signal-bruit optimaux en cas d’utilisation de sondes au marquage radioactif. Les membranes Cytiva Amersham™ Hybond™ -XL sont de nouvelles membranes en nylon chargées offrant une concentration supérieure et une distribution plus uniforme de charge positive que d’autres membranes en nylon chargées.
385.56€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Sondes radioactives |
---|---|
Capacité de liaison | Jusqu’à 600μg/cm2 |
Matériau | Nylon, très chargé positivement |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12120960
|
Cytiva
RPN2020S |
20 cm | 20 cm | Feuille | 10 feuilles | N/A | |||
Description
- Concentration supérieure et distribution plus uniforme de charge positive que d’autres membranes en nylon chargées
- Capacité de liaison des acides nucléiques jusqu’à 600 μg/cm2
- Liaison efficace de petits fragments
- Retrait efficace de la sonde
- Adaptées à la réhybridation
- Des disques sont également disponibles
Spécification
Sondes radioactives | |
Jusqu’à 600μg/cm2 | |
Nylon, très chargé positivement |