Learn More
Cytiva Membranes en PVDF Amersham™ Hybond™ : Feuilles
Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires
107.12€ - 524.00€
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Format | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Format | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15229824
|
Cytiva
10600039 |
26 x 60 cm | Sheet | 5/Pk. | Hybond P | N/A | |||
15279834
|
Cytiva
10600057 |
20 x 20 cm | Feuille | 25/boîte | Hybond P |
524.00€
25 feuilles |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15289834
|
Cytiva
10600058 |
20 x 20 cm | Feuille | 10/boîte | Hybond P |
323.00€
10 feuilles |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15299834
|
Cytiva
10600061 |
20 x 20 cm | Sheets (Seq) | 10/Pk. | Hybond SEQ | N/A | |||
15219864
|
Cytiva
10600088 |
10 x 10 cm | Sheet | 25/Pk. | Hybond P | N/A | |||
15229864
|
Cytiva
10600089 |
10 x 10 cm | Sheet | 10/Pk. | Hybond P | N/A | |||
15219874
|
Cytiva
10600101 |
8 x 9 cm | Feuille | 25/boîte | Hybond P |
156.00€
25 feuilles |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15289884
|
Cytiva
10600040 |
26,5 x 60 cm | Feuilles (LFP) | 5/Pk. | Hybond LFP | N/A | |||
15299884
|
Cytiva
10600060 |
20 x 20 cm | Feuille | 10/boîte | Hybond LFP |
372.00€
10 feuilles |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15229894
|
Cytiva
10600102 |
8 x 9 cm | Feuille | 25/boîte | Hybond LFP |
210.00€
25 feuilles |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Feuilles individuelles.
- Membrane en PVDF hydrophobe
- La petite taille des pores élimine le soufflage et augmente la liaison des protéines sur une large gamme de masses moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
- Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour une décoloration rapide
- Spécialement conçu pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
- Offre un excellent transfert pour les protéines Mr<20 000
- Optimisée spécifiquement pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western
- Fournit une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une sensibilité élevée
Spécification
PVDF |