Learn More
Cytiva Réactif pour fluorographie Amersham™ Amplify™
Réactif fluorographique rapide et pratique pour échantilons marqués 35S-, 14C- and 3H sur gels
Marque: Cytiva NAMP100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Augmente la sensibilité de la détection et réduit considérablement les temps d’exposition requis pour les émetteurs bêta faibles.
- Efficacité de détection multipliée par 1000 pour 3H et par 15 pour 35S et 14C
- Temps total de préparation inférieur à deux heures
- Peut être utilisé avec des gels d’acrylamide ou d’agarose sans modification des protocoles
- Inodore, inorganique et totalement compatible avec unité Sensitize™ Preflash et Hyperfilm™ MP
Spécification
Réactif fluorographique rapide et pratique pour échantillons marqués au 35S-, 14C- et 3H dans des gels | |
3,5 à 4,5 | |
1000mL |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,2,4-Trimethyl-benzene5-sulphonic acid
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 5.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.