Learn More
Biochrom Kit de rechange de plaques d’échantillons
À utiliser avec le spectrophotomètre NanoVue Plus
Marque: Biochrom 28955301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les plaques d’échantillons peuvent être remplacées facilement et rapidement si cela est nécessaire
- L’utilisateur peut clipser les plaques d’échantillons
- L’étalonnage de la longueur de trajet doit être effectué après un changement de plaque
Spécification
No Display | |
Spectrophotomètre NanoVue Plus | |
Rectangular |