Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner à débit divisé / non divisé ATAS Optic
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 092272
Code produit. 12914091
  • 160.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments ATAS Optic
Spécification
Spécification
5/boîte
Revêtements de la valve FocusLiner à débit divisé/non divisé
5 mm
81 mm
3 mm