Learn More
3M™ Filtres à air pour appareil respiratoire gaz/vapeur
Excellente protection alliée à un confort et un équilibre exceptionnels. Les cartouches de gaz et de vapeur 3M ont une forme trapézoïdale et fonctionnent avec les demi-masques et masques faciaux complets dotés d’un système de raccordement à baïonnette.
Marque: 3M™ 7000034747
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Chaque filtre possède une bande de couleur conforme au système de classification EN 14387, qui détermine la nature de la protection conférée.- De forme trapézoïdale, les filtres à gaz et à vapeur combinent une excellente protection et un confort et un équilibre supérieurs.
- Légère, faible résistance respiratoire et bon équilibre lorsqu’elle est fixée sur le masque approprié
- Sa forme trapézoïdale unique offre un excellent champ de vision.
- Les filtres peuvent être utilisés sur des masques 3M™ fixés au moyen de raccords à baïonnette.