Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue pour échantillonneur automatique à aiguille fixe étanche aux gaz, pointe conique
Conçue pour offrir une meilleure résistance aux solvants, une plus grande plage de températures et une meilleure fluidité opérationnelle.
108.00€ - 217.00€
Spécification
Matériau | Pointe en PTFE (piston) |
---|---|
Type de produit | Gastight |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
Type de connexion | Fixe |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Longueur (métrique) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Longueur (métrique) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13126105
|
Trajan Scientific and Medical™
007862 |
500 ml | 0,32 mm | 0,63 mm | 57 mm |
129.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13136105
|
Trajan Scientific and Medical™
007864 |
500 μl | 0,32 mm | 0,63 mm | 85 mm |
155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13139215
|
Trajan Scientific and Medical™
005862 |
100 μl | 0,11 mm | 0,63 mm | 57 mm |
129.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13146105
|
Trajan Scientific and Medical™
007866 |
500 μl | 0,20 mm | 0,47 mm | 57 mm |
217.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13149215
|
Trajan Scientific and Medical™
005864 |
100 μl | 0,11 mm | 0,63 mm | 85 mm |
135.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13156105
|
Trajan Scientific and Medical™
007868 |
500 μl | 0,20 mm | 0,47 mm | 85 mm |
210.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13159215
|
Trajan Scientific and Medical™
005866 |
100 μl | 0,11 mm | 0,47 mm | 57 mm |
108.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13166095
|
Trajan Scientific and Medical™
006862 |
250 μl | 0,32 mm | 0,63 mm | 57 mm |
113.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13169215
|
Trajan Scientific and Medical™
005868 |
100 μl | 0,11 mm | 0,47 mm | 85 mm |
135.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13176095
|
Trajan Scientific and Medical™
006864 |
250 μl | 0,32 mm | 0,63 mm | 85 mm |
143.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13186095
|
Trajan Scientific and Medical™
006866 |
250 μl | 0,20 mm | 0,47 mm | 57 mm |
113.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13196095
|
Trajan Scientific and Medical™
006868 |
250 μl | 0,20 mm | 0,47 mm | 85 mm |
143.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Thermo Scientific/li/ulSpécification
Pointe en PTFE (piston) | |
Gastight | |
Cône | |
Fixe |