Learn More
BINDER™ Kit de raccord de gaz N2
À utiliser avec : série CB
Marque: BINDER™ 8012-0016
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pression max. de 10 bar
- Avec pièces de raccordement
- Tuyau de 5 m inclus
- À utiliser avec les incubateurs série CB
Spécification
Ensemble de raccords de bouteille de gaz - pour N2, composé d’un régulateur de pression de réservoir de gaz avec pièces de raccordement et tuyau de 5 mètres | |
Accessoire, kit de raccord de gaz | |
Tuyau de 5 m |
Chambres BINDER série CB, CBF | |
Azote |