Learn More
BINDER™ Kit de raccordement de bouteille de gaz
Kit de raccordement de bouteille de gaz - pour CO2, composé d’un détendeur pression avec raccords et tuyau de 5 m
Marque: BINDER™ 8012-0014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Régulateur de pression du réservoir de gaz
- Avec pièces de raccordement et tuyau de 5 mètres
Spécification
Ensemble de raccords de bouteille de gaz - pour CO2, composé d’un régulateur de pression de réservoir de gaz avec pièces de raccordement et tuyau de 5 mètres | |
Acier | |
For use with CO2 gas | |
Pression max. 10 bar |
Chambres BINDER séries CB-S, CB, CBF | |
Accessoire ; Ensemble de raccords de bouteille de gaz | |
Tuyau de 5 m, pièces de raccordement |