Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse
Découvrez la tubulure en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Marque:  Thermo Scientific™ 60181-637
Code produit. 15294603
Description
Description
Découvrez la tubulure pour chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gas Chromatography Tubing
Longueur 25 ft
1/16 po
Acier inoxydable
0,04 in
Gas Chromatography Systems
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse >