Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse
Découvrez la tubulure en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Marque:  Thermo Scientific™ 60181-638
149.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15204613
  • 150.27€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Découvrez la tubulure pour chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse
Longueur 25 ft
1/8 po
Acier inoxydable
0,085 in
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse >