Learn More
Garcin™ Détergent Sanicid 5™
Le détergent Garcin™ Sanicid 5™ est idéal pour nettoyer les déversements élémentaires et les sols qui se produisent en laboratoire.
Marque: Garcin™ LB922800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Liquide
- À l’abri de la lumière à > 4°C
- PH pur anionique et chloré : 10 ± 0,5 • pH dilué à 2 % : 9,3 ± 0,5
- Expiration : 4 ans
Spécification
Détergent parfumé Sanicid 5 | |
9,6 | |
NF EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 et NF spectre T 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180 | |
4°C |
Liquide | |
Ambré | |
Bidon | |
5 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SANICID 5 PARFUME 5 L
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride, propan-2-ol, isotridecanol ethoxylated
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction