Learn More
Savon liquide pour le lavage des mains Bactimains™ de Garcin™
Utilisez le savon liquide pour le lavage des mains Bactimains™ Garcin™ sur le lieu de travail. Le savon liquide incolore et inodore assure une protection bactériostatique et fongicide contre la contamination microbienne.
Marque: Garcin LB923690
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bidon de 5 l
- Sans parfum et sans colorant, pH 6,5
- Principes actifs Méthylisothiazolinone, dérivés d’acides gras végétaux, glycérine
- Bactériostatique et fongicide en ce qui concerne la contamination microbienne
- Livré avec une pompe de dosage
Spécification
Savon liquide antimicrobien | |
Liquide | |
6,5 | |
5 L |
Incolore | |
Distributeur | |
4 Paquets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X4 BACTIMAINS SOAP LIQUID 5L
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-DIMETHYLDODECYLAMINE N-OXIDE, glycerol