Learn More
Berkshire™ Gamma™ Wipe SuperSorb™
La Gamma Wipe SuperSorb™ est une lingette à deux épaisseurs, blanchie en salle blanche à bord scellé par ultrasons à haute absorbance, recommandée pour les environnements ISO de classe 3 et plus, composée 100 % en tricot polyester à filaments continus.
Marque: Berkshire™ GWSSST16
Description
Elle est composée 100 % en tricot polyester à filaments continus. Chaque emballage est stérile, irradié aux rayons gamma conformément à un niveau garanti de stérilité de 10-6. Cette combinaison de propriétés permet au produit Gamma Wipe SuperSorb™ d’obtenir le niveau élevé de propreté, de résistance à l’abrasion et de compatibilité chimique requis pour le nettoyage des environnements de traitement stériles critiques.Spécification
Polyester | |
Scellé par ultrasons | |
Classe ISO 3 à 5, classe salle blanche 1 à 100, classe UE A/B/C/D |
Tricoté | |
30 x 30 cm |