Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ 120 Cleanroom Wipers
Gamma Wipe™ 120 is a sterile cleanroom laundered 100% polyester knit wiper.
690.00€
Spécification
Type de produit | High Sorption Cleanroom Wipe |
---|---|
Matériau | Polyester à filaments continus tricoté |
Absorbance | Hautement absorbant |
Compatibilité | Solutions de nettoyage et de désinfection courantes |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12887143
|
Berkshire™
GW120ST15 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) |
690.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Low particles, fibers, ions and extractables
- Continuous-filament polyester knit fabric
- High absorbency
- High abrasion resistance
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
- Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions including isopropyl alcohol, phenols, bleaches and quarternary ammonium compounds
- For use in ISO Class 4 (Class 10) applications
Spécification
High Sorption Cleanroom Wipe | |
Hautement absorbant | |
Not Autoclavable | |
Knit | |
Pour une utilisation dans les environnements stériles de classe ISO 4 et plus où l'exclusion microbienne est exigée, excellent pour le nettoyage des dispositifs médicaux. | |
1-ply |
Polyester à filaments continus tricoté | |
Solutions de nettoyage et de désinfection courantes | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Coupe au couteau | |
Pour le nettoyage des unités de flux laminaire stérile, des isolateurs et des unités de confinement biologique. | |
Non-sterile |