Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur de la gamma-Secréase II
61.78€ - 273.00€
Spécification
Description | Blanc cassé |
---|---|
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
À utiliser avec (application) | Inhibiteur peptidomimétique de la --sécrétase sélectif, réversible et perméable aux cellules |
Formule moléculaire | C20H30N2O4 |
Poids de la formule | 362.47 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Blanc cassé | |
Inhibiteur peptidomimétique de la --sécrétase sélectif, réversible et perméable aux cellules | |
362.47 | |
gamma-Secretase Inhibitor |
-30°C à -10°C | |
C20H30N2O4 | |
MW167 | |
Solide |