Learn More
Cytiva Life Sciences™ GAM MicroFunnel Filter Funnels
Convenient, ready-to-use disposable filter funnels for quality control analysis of aqueous fluids used in pharmaceutical production, water, and food and beverage applications.
190.00€ - 1178.00€
Spécification
Description GAM MicroFunnel
Porosité 0.45 μm
Type de produit Filtering Funnel
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17997262
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva Life Sciences™
4800ME
50 Funnels
330.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17987262
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva Life Sciences™
4801ME
50 Bulk Funnels
470.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17927272
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva Life Sciences™
4804ME
100 Funnels
1178.00€
200 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17987272
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva Life Sciences™
4815ME
20 Funnels
190.00€
20 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Product performs as sample container and filter funnel all in one.No need to transfer sample from cup to disposable funnel and risk introducing contamination.
  • MicroFunnel Plus AP unit allows aseptic collection of the sample through the lid sample port. No need to remove lid.
  • MicroFunnel Plus products with Supor™ membrane are designed to allow sampling of hot water up to 90°C.
  • Vented lid snaps to a liquid-tight seal and allows filtration without having to open the funnel and risk introducing contamination.
  • Vent filter ensures no airborne contamination is drawn into the funnel during filtration.
  • Attaches directly to a standard laboratory manifold or use with adapter and stopper.
  • Volume graduations are clearly marked for ease in measuring your sample volume.Individually bagged and labeled for contamination control and lot traceability.
  • Filter Media: GN-6 Metricel™ (mixed cellulose esters), Supor™(hydrophilic polyethersulfone), and Metricel™ Black (modified polyethersulfone) membranes.
  • Support Pad: Cellulose
  • Funnel and Base: Polypropylene
  • Adhesive Gasket: Urethane
  • Funnel Cover: Polyethylene with hydrophobic Versapor™ membrane (acrylic copolymer on a non-woven support)
  • Bag: Polyethylene
  • Adapter: Polyethylene
  • Plug: Polyethylene (PN 4807, 4808)
Spécification
Spécification
GAM MicroFunnel
0.45 μm
Filtering Funnel