Learn More
Mettler Toledo™ Capteur galvanique
Capteurs robustes et faciles à utiliser. Les capteurs galvaniques indicateurs Mettler Toledo possèdent un capteur de température intégré. La sonde à oxygène dissous galvanique permet de mesurer facilement l’OD.
421.00€
Spécification
Raccordements | BNC / Cinch |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | FG4 |
À utiliser avec (application) | DO |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11957841
|
Mettler Toledo™
51340403 |
3,2 pi | 1,00 m |
421.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Plage de mesures : 0 à 200 % ; 0 à 20 mg/l
- Câble et connecteurs : 1,1 m BNC / Cinch
- Sonde de température : NTC 30 kΩ
- À utiliser avec FG4
Spécification
BNC / Cinch | |
FG4 | |
DO |