Learn More
Phosphure de gallium, solide, orange pâle, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11371609
Phosphure de gallium, solide, orange pâle, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371609
50 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11371609
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012266.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
À utiliser dans les dispositifs semi-conducteurs
Gallium phosphide (GaP) is used in semiconductor devices, and in the manufacture of light-emitting diodes (LEDs) doped with other elements or in combination with gallium arsenide phosphide. With appropriate dopants, p-type and n-type semiconductors can be produced. It is used in optical systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12063-98-8
Formule moléculaire GaP
Poids moléculaire (g/mol) 100.70
Numéro MDL MFCD00016109
Clé InChI HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium phosphide, gallium monophosphide, unii-3j421f73dv, ccris 4019, gallium phosphide, polycryst, gallium phosphide trace metals basis, gallium phosphide trace metals basis 1g, gallium phosphide, single crystal substrate , <111>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
CID PubChem 82901
Nom IUPAC gallanylidynephosphane
SMILES P#[Ga]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium phosphide
Point de fusion 1465°C
Couleur Orange
Forme physique Pleine
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 100.69
Densité 4.13
Nom du produit
Phosphure de gallium, solide, orange pâle, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >